Learn More
3,5-Dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30450220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450220 10 g 10 g
30452909 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74950510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-68-9
Fórmula molecular C8 H10 O
Peso molecular (g/mol) 122.16
Sinónimo 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
Nombre IUPAC 3,5-dimetilfenol
SMILES Cc1cc(C)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732