Learn More
3,5-dimetilfenol-d6 (1,3,5-xilenol-d6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylphenol-d6 |
| CAS | 133604-75-8 |
| Fórmula molecular | C8H4D6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 9268-d6, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene-d6, 3,5-Xylenol-d6, 1,3,5-Xylenol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | OC1=CC(C([2H])([2H])[2H])=CC(C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-bis(metil-d3)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.11 |