Learn More
3,5-dimetilfenol-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylphenol-D10 |
| CAS | 1192812-51-3 |
| Fórmula molecular | C8 D10 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Phen-2,4,6-d3-ol, 3,5-di(methyl-d3)- (ACI), 3,5-Di(methyl-d3)phen-2,4,6-d3-ol-d, 3,5-Dimethylphenol-d10, 3,5-Dimethylphenol-D10, 1,3,5-Xylenol-d10, 1-(Hydroxy-d)-3,5-di(methyl-d3)benzene-2,4,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxi-4,6-bis(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1359 g/mol |
| Mostrar más |