Learn More
3,5-dimetilfenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2,5 KG
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10194460 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696942 500 g Frasco de vidrio 500 g
10524524 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10225880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-68-9
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002307
Clave InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nombre IUPAC 3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylphenol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 66°C
Color De naranja a blanco
Densidad 1.1150g/mL
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 492
Índice Merck 15, 10279
Gravedad específica 1.115
Información de solubilidad Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Sólido cristalino