Learn More
3,5-Dimetilfenol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484923 500 g 500 g
11474923 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12236.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finds application as adhesives, sealant chemicals, plating and surface treating agents. It is also used as a solvent for cleaning or degreasing. Further, it is employed as a chemical intermediate for antioxidants, phenolic resins, active pharmaceutical ingredients and metaxalone (muscle relaxant).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetilfenol se aplica como adhesivos, productos químicos selladores, chapados y agentes de tratamiento de superficies. También se utiliza como disolvente para la limpieza o el desengrase. Además, se emplea como intermedio químico para antioxidantes, resinas fenólicas, ingredientes farmacéuticos activos y la metaxalona (relajante muscular).
Solubilidad
Soluble en alcohol etílico, tetracloruro de carbono, benceno, cloroformo, agua y éter.
Notas
Incompatible con bases, cloruros ácidos, anhídridos de ácido, agentes oxidantes, latón y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-68-9
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002307
Clave InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
PubChem CID 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nombre IUPAC 3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylphenol
Punto de fusión 61°C to 65°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2261
Beilstein 774117
Índice Merck 14,10082
Información de solubilidad Soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachloride,benzene,chloroform,water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%