Learn More
3,5-dimetilfenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4 |
| CAS | 1219803-59-4 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethylphenol-2,4,6-d3,OD, 3,5-Dimethylphenol-d4, 3,5-Dimethylphenol-O,2,4,6-D4, 1,3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylenol-d4, 3,5-Xylen-2,4,6-ol-d, 1-(Hydroxy-d)-3,5-dimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c(C)c([2 H])c(C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxi-4,6-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 126.1891 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0983 g/mol |
| Mostrar más |