Learn More
3,5-Dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424893 100 g 100 g
11414893 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12217.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 300-87-8 | C5H7NO | 97.117 g/mol
The optimization of 3,5-dimethylisoxazole derivatives to develop potent inhibitors of the BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodomain family with good ligand efficiency. It has hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La optimización de los derivados del 3,5-dimetilisoxazol para desarrollar inhibidores potentes de la familia BET (dominio de bromodominio y extraterminal) de bromodominios con una buena eficacia de ligandos. Tiene actividad hipoglucémica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-87-8
Fórmula molecular C5H7NO
Peso molecular (g/mol) 97.117
Número MDL MFCD00003156
Clave InChI FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 9312
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=CC(=NO1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole
Punto de fusión -14°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 142°C to 144°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 106324
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.12
Porcentaje de pureza 99%