Learn More
Ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11418406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418406 5 g 5 g
11408406 1 g 1 g
11428406 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15419.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-36-3
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.126
Número MDL MFCD00051657
Clave InChI IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
PubChem CID 75636
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 5 g
Beilstein 115819
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 99%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.