Learn More
3,5-Dimetilisoxazol-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438508 25 g 25 g
15428508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61912.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54593-26-9 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54593-26-9
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD02681977
Clave InChI TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
PubChem CID 289576
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido