Learn More
Cloruro de 3,5-dimetilisoxazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10603783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10603783 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10603783 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00602DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H6ClNO2
Número MDL MFCD00052555
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Clave InChI MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 159.569
PubChem CID 2736265
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.57
Porcentaje de pureza 95%