Learn More
Cloruro de 3,5-dimetilisoxazol-4-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450250 1 g 1 g
11460250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50695.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-dimetilisoxazol-4-carbonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31301-45-8
Fórmula molecular C6H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 159.569
Número MDL MFCD00052555
Clave InChI MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2736265
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.57
Porcentaje de pureza 98%