Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-borónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10638350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638350 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10638350 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00023DE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 832114-00-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H18BNO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
Clave InChI CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,2-oxazol
Peso molecular (g/mol) 223.079
PubChem CID 2758656
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.08
Porcentaje de pureza 97%