Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430087 25 g 25 g
15420087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66042.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 832114-00-8 | C11H18BNO3 | 223.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832114-00-8
Fórmula molecular C11H18BNO3
Peso molecular (g/mol) 223.079
Número MDL MFCD05863910
Clave InChI CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl isoxazole, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-oxazole, 3,5-dimethyl-4-isoxazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18439, acmc-209prk
PubChem CID 2758656
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,2-oxazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(ON=C2C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido