Learn More
Ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453557 5 g 5 g
15443557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26893.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16114-47-9 | C5H8BNO3 | 140.933 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16114-47-9
Fórmula molecular C5H8BNO3
Peso molecular (g/mol) 140.933
Número MDL MFCD02677945
Clave InChI DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolylboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylboronic acid, 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronicacid, 3,5-dimethyl-4-isoxazoleboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-boronic acid, dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 2734346
Nombre IUPAC ácido (3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)borónico
SMILES B(C1=C(ON=C1C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.93
Porcentaje de pureza 97%