Learn More
3,5-Dimetilisoxazol-4-il isocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10445312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10445312 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10242302 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10445312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00606CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 131825-41-7
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00119910
Clave InChI JJQYAGYVYNMYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, isoxazole,4-isocyanato-3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-isocyanate, 4-isocyanato-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl isoxazol-4-yl isocyanate, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanate, acmc-20mu97, 3,5-dimethylisoxazol-4-isocyanate, 3,5-dimethyl-4-isocyanatoisoxazole, 4-isocyanato3,5-dimethyl-isoxazole
PubChem CID 2736266
Nombre IUPAC 4-isocianato-3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%