Learn More
Cianuro de 3,5-dimetilbencilo, TRC
Código de producto. 30371511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371511 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30371511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4648801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Fórmula molecular C10H11N
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
Nombre IUPAC 2-(3,5-dimetilfenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 145.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0891