Learn More
Cianuro de 3,5-dimetilbencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 39101-54-7 |
| Fórmula molecular | C10H11N |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(CC#N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,5-dimetilfenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0891 |