Learn More
Bromuro de 3,5-dimetilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzyl bromide |
| Punto de fusión | 36°C to 40°C |
| Punto de ebullición | 109°C to 110°C (14 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 1857343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1 |
| Porcentaje de pureza | 98% |