Learn More
Bromuro de 3,5-dimetilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402417 5 g 5 g
11412417 25 g 25 g
11422417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14267.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27129-86-8 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27129-86-8
Fórmula molecular C9H11Br
Peso molecular (g/mol) 199.091
Número MDL MFCD00013539
Clave InChI QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
PubChem CID 141334
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Punto de fusión 36°C to 40°C
Punto de ebullición 109°C to 110°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1857343
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza 98%