Learn More
Alcohol 3,5-dimetilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393656 5 g 5 g
11383656 1 g 1 g
11303666 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14726.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27129-87-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27129-87-9
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004648
Clave InChI IQWWTJDRVBWBEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33706
Nombre IUPAC (3,5-dimetilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Punto de ebullición 218°C to 221°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Beilstein 2077285
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl methanol, 3,5-dimethylbenzyl alcohol, 3,5-dimethylbenzenemethanol, 3,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethyl, benzyl alcohol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl methan-1-ol, acmc-1cr8g, 3,5-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,3,5-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.