Learn More
Alcohol 3,5-dimetilbencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383656 1 g 1 g
11393656 5 g 5 g
11303666 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14726.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27129-87-9 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27129-87-9
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00004648
Clave InChI IQWWTJDRVBWBEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33706
Nombre IUPAC (3,5-dimetilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Punto de ebullición 218°C to 221°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 1 g
Beilstein 2077285
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl methanol, 3,5-dimethylbenzyl alcohol, 3,5-dimethylbenzenemethanol, 3,5-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 3,5-dimethyl, benzyl alcohol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylphenyl methan-1-ol, acmc-1cr8g, 3,5-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,3,5-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%