Learn More
3,5-Dimetilbenzoilcloruro, TRC
Código de producto. 30381595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381595 2.5 g
30375742 10 g
30371431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767582.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6613-44-1
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0342