Learn More
Ácido 3,5-dimetilbenzoico-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid |
| CAS | 1335014-65-7 |
| Fórmula molecular | C9 D9 H O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid-d9, Mesitylenic acid-d9, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c(C(=O)O)c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,6-trideuterio-3,5-bis(trideuteriometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.125 |