Learn More
Ácido 3,5-dimetilbenzoico-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 Acid |
| CAS | 1335014-65-7 |
| Fórmula molecular | C9 D9 H O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethylbenzoic-d9 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid-d9, Mesitylenic acid-d9, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-Dimethylbenzoic acid D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O2/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5 H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c(C(=O)O)c([2 H])c(c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,6-trideuterio-3,5-bis(trideuteriometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.125 g/mol |
| Mostrar más |