Learn More
Ácido 3,5-dimetilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10539823 5 g Frasco de vidrio 5 g
10264380 25 g Frasco de vidrio 25 g
10010780 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10539823 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116000050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-06-9
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002525
Clave InChI UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 169°C to 172°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CO2H
Beilstein 09, 536
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.