Learn More
Ácido 3,5-dimetilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423504 10 g 10 g
11433504 50 g 50 g
11443504 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11198.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
3,5-Dimethylbenzoic acid is suitable reagent used as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dimetilbenzoico 3,5 es un reactivo adecuado utilizado como suplemento de carbono y energía en el medio de cultivo de las pseudomonas ps
Solubilidad
Soluble en metanol. (1 g/10 ml). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Utilizarlo solamente en una campana extractora de sustancias químicas. Incompatible con ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-06-9
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00002525
Clave InChI UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
PubChem CID 10356
ChEBI CHEBI:64821
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzoic acid
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Beilstein 1072182
Información de solubilidad Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98%