Learn More
3,5-Dimetilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405656 1 g 1 g
11415656 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20768.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1964-45-0 | C10H10S | 162.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1964-45-0
Fórmula molecular C10H10S
Peso molecular (g/mol) 162.25
Número MDL MFCD00052744
Clave InChI UQJSHXYNNVEGMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylbenzo b thiophene, 3,5-dimethyl-benzo b thiophene, 3,5-dimethylbenzothiophene, 3,5-dimethylthianapthene, benzo b thiophene, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzo b thiophene, 3,5-dimethyl benzothiophene
PubChem CID 2779875
Nombre IUPAC 3,5-Dimetil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC=C2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzo[b]thiophene
Punto de ebullición 62°C to 64°C (0.1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.25
Porcentaje de pureza 97%