Learn More
Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10350294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350294 1 g Glass bottle 1 g
10177243 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391590010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2905-27-3
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.67
Número MDL MFCD03094655
Clave InChI LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
Nombre IUPAC Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 93°C to 95°C
% mín. CAS 96.0
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C6H3SO2Cl
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.64
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.