Learn More
Cloruro de 3,5-dimetilbenzenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319435 5 g 5 g
11309435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18603.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2905-27-3 | C8H9ClO2S | 204.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-27-3
Fórmula molecular C8H9ClO2S
Peso molecular (g/mol) 204.67
Número MDL MFCD03094655
Clave InChI LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dimethylphenyl chlorosulfone, 3,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride, 3,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem5129, acmc-1ccrc, 5-chlorosulphonyl-m-xylene, 3,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 3,5-xylenesulfonyl chloride
PubChem CID 2736235
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2640617
Nombre IUPAC 3,5-dimetilbenceno-1-cloruro de sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.68
Porcentaje de pureza 97%