Learn More
Ácido 3,5-dimetilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465407 1 g 1 g
11475407 5 g 5 g
11485407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23434.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 172975-69-8 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dimetilbencenoborónico es una importante materia prima y un producto intermedio que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172975-69-8
Fórmula molecular C8H11BO2
Peso molecular (g/mol) 149.984
Número MDL MFCD00185689
Clave InChI DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734349
Nombre IUPAC Ácido (3,5-dimetilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 235°C to 237°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7368658
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.99
Porcentaje de pureza 98%