Learn More
3,5-Dimetilbenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dimethylbenzaldehyde is used to produce 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitrile by heating along with reagent NaCN and solvent H2O, methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,5-dimetilbenzaldehído se utiliza para producir 2,3-bis-(3,5-dimetil-fenil)-succinonitrilo calentándolo junto con el reactivo NaCN y el disolvente H2o, metanol.
Solubilidad
No miscible con agua.
Las notas
Manipular y almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes y el aire.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylbenzaldehyde |
| Punto de fusión | 8°C to 10°C |
| Punto de ebullición | 220°C to 222°C |
| Índice de refracción | 1.5385 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2038840 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Not miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.18 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |