Learn More
3,5-Dimetilbenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342247 1 g 1 g
11352247 5 g 5 g
11362247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5779-95-3 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,5-Dimethylbenzaldehyde is used to produce 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitrile by heating along with reagent NaCN and solvent H2O, methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetilbenzaldehído se utiliza para producir 2,3-bis-(3,5-dimetil-fenil)-succinonitrilo calentándolo junto con el reactivo NaCN y el disolvente H2o, metanol.
Solubilidad
No miscible con agua.
Las notas
Manipular y almacenar en gas inerte. Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes y el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5779-95-3
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00082777
Clave InChI NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzaldehyde, m-xylene-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-benzaldehyde, pubchem15515, acmc-1arkp, 3,5-dimehtylbenzaldehyde, #, ksc494c0b, 3,5-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 34225
Nombre IUPAC 3,5-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylbenzaldehyde
Punto de fusión 8°C to 10°C
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Índice de refracción 1.5385
Cantidad 1 g
Beilstein 2038840
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza ≥98%