Learn More
3,5-dimetilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172620 25 g Frasco de vidrio 25 g
10053373 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115960250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-63-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00008398
Clave InChI JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
Nombre IUPAC 1-metoxi-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylanisole
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9600g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5117 to 1.5137
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 0.96
Fórmula lineal (CH3)2C6H3OCH3
Beilstein 06,493
Punto de ebullición 193°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.