Learn More
3,5-dimetilanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499087 25 g 25 g
11409097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20651.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-63-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-63-5
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00008398
Clave InChI JCHJBEZBHANKGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylanisole, 5-methoxy-m-xylene, benzene, 1-methoxy-3,5-dimethyl, 1-methoxy-3,5-dimethyl-benzene, 3,5-dimethylanisol, 3,5-dimethylanizole, acmc-1bkxt, anisole, 3,5-dimethyl, ksc494e7h, 5-methoxy-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 70126
Nombre IUPAC 1-metoxi-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylanisole
Densidad 0.96
Punto de ebullición 192°C to 193°C
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.513
Beilstein 2040905
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%