Learn More
3,5-dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30367351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367351 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30367351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD236306250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Xylidine
CAS 108-69-0
Fórmula molecular C8 H11 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)cc(N)c1
Nombre IUPAC 3,5-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891