Learn More
3,5-Dimetilanilina, 97+%
Código de producto. 10130552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10130552 5 g Frasco de vidrio 5 g
10533521 100 g Frasco de vidrio 100 g
10126130 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160190050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 108-69-0 | C8H11N | 121,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-69-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007813
Clave InChI MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
Nombre IUPAC 3,5-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethylaniline
Punto de fusión 9.8°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Marrón a marrón amarillento
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9700g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5560 to 1.558
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Gravedad específica 0.97
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1131
Índice Merck 15, 10282
Punto de ebullición 221°C
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RU– Solo para uso en investigación