Learn More
3,5-dimetilanilina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423224 100 g 100 g
11433224 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10570.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.93€
    43.65€ / 100 g
    Ahorro 6.28€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant. 3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,5-dimetilanilina es un reactivo utilizado con frecuencia en la fabricación de tintes. Se somete a polimerización en presencia de sulfato de cerio(IV) como oxidante. La 3,5-dimetilanilina se utilizó en la síntesis de materiales de embalaje quiral para cromatografía líquida de alto rendimiento.
Solubilidad
Soluble en agua. <0,1 g/100 ml a 19 °C
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos y halógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-69-0
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00007813
Clave InChI MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
PubChem CID 7949
Nombre IUPAC 3,5-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethylaniline
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 0.971
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.558
Número UN UN1711
Beilstein 507051
Índice Merck 14,10084
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Información de solubilidad Soluble in water. <0.1g/100 mL at 19°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥97%