Learn More
Ácido 3,5-dimetiladamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403607 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15403607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27073.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dimetiladamantano-1-carboxílico, se utiliza como un intermedio farmacéutico y un principio activo.
Solubilidad
Poco soluble (0,14 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS 14670-94-1
Punto de fusión 107°C to 109°C
Fórmula molecular C13H19O2
Número MDL MFCD00188067
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-adamantanecarboxylic acid, 1,3-dimethyladamantan-5-carboxylic acid, 3,5-dimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge1_002240, 3,5-dimethyltricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5-dimethyl adamantane-1-carboxylic acid, acmc-20ancb, 3,5-dimethyladamantane carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5-dimethyl
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C)
Clave InChI BSWOQWGHXZTDOO-QGVZIFMBSA-M
SMILES C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetiladamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 207.29
PubChem CID 2736224
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 97%