Learn More
3',5'-Dimetilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398266 1 g 1 g
11308276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15480.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5379-16-8
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD01075693
Clave InChI BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
PubChem CID 14921
Nombre IUPAC 1-(3,5-dimetilfenil)etanona
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dimethylacetophenone
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.528
Cantidad 1 g
Beilstein 2240987
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 97%