Learn More
Ácido 3,5-dimetil-p-anísico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10052290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10052290 5 g Frasco de vidrio 5 g
10646012 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187130050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 21553-46-8
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00020309
Clave InChI WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-methoxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-p-anisic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl-benzoic acid, 3,5-dimethyl anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl, 4-methoxy-3,5-dimethylbenzoicacid, acmc-209flo, ksc496g8f, 3,5-dimethyl-4-methoxy-benzoic acid, 4-methoxy-3,5-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 88944
Nombre IUPAC ácido 4-metoxi-3,5-dimetilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dimethyl-p-anisic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H2(CH3)2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dimethyl-p-anisic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación