Learn More
Ácido (3,5-dimetil-isoxazol-4-il)-acético, TRC
Código de producto. 30379989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379989 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30379989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4743851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3,5-Dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid
CAS 2510-27-2
Fórmula molecular C7H9NO3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO3/c1-4-6(3-7(9)10)5(2)11-8-4/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
SMILES Cc1onc(C)c1CC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 155.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0582