Learn More
3,5-Dimetil-d6-ciclohexanona-3,4,4,5-d4 (mezcla de isómeros), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethylcyclohexanone-D10 (3,4,4,5-D4,dimethyl-D6) |
| CAS | 1219804-55-3 |
| Fórmula molecular | C8 D10 H4 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethyl-d6-cyclohexanone-3,4,4,5-d4 (mixture of isomers), 3,5-Dimethylcyclohexanone-d10, 3,5-Dimethylcyclohexanone-D10 (3,4,4,5-D4,dimethyl-D6), 3,5-Di(methyl-d3)-1-cyclohexanone-3,4,4,5-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H14O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-7 H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])CC(=O)CC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,4,5-tetradeuterio-3,5-bis(trideuteriometil)ciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.2578 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1672 g/mol |
| Mostrar más |