Learn More
3,5-Dimetil-4H-1,2,4-triazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477042
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477042 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10792673 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477042 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08995DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3530-15-2
Fórmula molecular C4H8N4
Peso molecular (g/mol) 112.136
Número MDL MFCD00051647
Clave InChI MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 229800
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1,2,4-triazol-4-amina
SMILES CC1=NN=C(N1N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.14
Porcentaje de pureza 97%