Learn More
3,5-Dimetil-4-octanona, eritro + treo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11485706
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11485706 25 g 25 g
11465706 1 g 1 g
11475706 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11485706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20799.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7335-17-3
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00027147
Clave InChI HIYIOWIWNUWNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-octanone, 2-pentyl 2-butyl ketone, 4-octanone,3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-octanone, erythro + threo, 3,5-dimethyl-4-octanone, threo + erythro
PubChem CID 545932
Nombre IUPAC 3,5-Dimetiloctan-4-ona
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-octanone
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%