Learn More
3,5-Dimetil-4-octanona, eritro + treo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465706 1 g 1 g
11475706 5 g 5 g
11485706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20799.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7335-17-3
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00027147
Clave InChI HIYIOWIWNUWNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-octanone, 2-pentyl 2-butyl ketone, 4-octanone,3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-octanone, erythro + threo, 3,5-dimethyl-4-octanone, threo + erythro
PubChem CID 545932
Nombre IUPAC 3,5-Dimetiloctan-4-ona
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-octanone
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%