Learn More
3,5-Dimetil-4-nitropiridina-2-metanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11318766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318766 5 g 5 g
11328766 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19452.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149082-03-1
Fórmula molecular C8H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 182.179
Número MDL MFCD03426035
Clave InChI KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-nitropyridin-2-yl methanol, 3,5-dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine, 3,5-dimethyl-4-nitropyridine-2-methanol, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-nitropyridine, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridyl-1-methanol, 2-pyridinemethanol, 3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridyl methan-1-ol, 4-nitro-3,5-dimethyl-2-hydroxymethyl pyridine
PubChem CID 4049415
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-4-nitropiridin-2-il)metanol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine-2-methanol
Punto de fusión 65°C to 68°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%