Learn More
1-Óxido de 3,5-dimetil-4-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine 1-Oxide |
| CAS | 14248-66-9 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine N-Oxide, 4-Nitro-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, NSC 63056 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-8(10)4-6(2)7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cn(=O)cc(C)c1N(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 3,5-dimetil-4-nitro-piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0535 |