Learn More
Ácido 3,5-dimetil-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397795 5 g 5 g
11387795 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02704.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3095-38-3 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dimetil-4-nitrobenzoico es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica,los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Alamacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3095-38-3
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00014699
Clave InChI RBAVFNOGEPCOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 249413
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetil-4-nitrobenzoico
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 222°C to 226°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1965772
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 97%