Learn More
3,5-Dimetil-4-(metiltio)fenol, TRC
Código de producto. 30135414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135414 5 g 5 g
30010399 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4748105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7379-51-3
Fórmula molecular C9 H12 O S
Peso molecular (g/mol) 168.26
Sinónimo 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol, 3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenol, 4-Methylsulfanyl-3,5-dimethylphenol
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-4-metilsulfanilfenol
SMILES CSc1c(C)cc(O)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-8(10)5-7(2)9(6)11-3/h4-5,10H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0609