Learn More
Bromuro de 3,5-dimetil-4-de metoxifenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15441586 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15441586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54781.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetil-4-metoxifenilbromuro de magnesio es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 185416-17-5
Fórmula molecular C9H11BrMgO
Número MDL MFCD01319917
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 3,5-dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide, kiysunnvtfbqit-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl, 3,5-dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 3,5-dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C)C=C([Mg]Br)C=C1C
Nombre IUPAC magnesio; 2-metoxi-1,3-dimetilbencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 239.40
PubChem CID 12914311
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF